Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Green STP Ester
Artikelnummer. 15158745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 µg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15158745 500 µg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15158745 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P35369
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
pHrodo™ Green STP Ester
Der Amin-reaktive pH-empfindliche pHrodo™ Green STP-Ester-Farbstoff eignet sich für die Herstellung von Biokonjugaten zur Untersuchung von Endozytose und Phagozytose. pHrodo™ Green erhöht seine Fluoreszenz drastisch, wenn der pH-Wert seiner Umgebung saurer wird.
  • Verwenden Sie pH-empfindlichen pHrodo™ Green STP-Ester, um pH-empfindliche Biokonjugate Ihrer Wahl zu erstellen.
  • Erzielen Sie schnellere und genauere Ergebnisse als mit jedem anderen Endozytose- oder Phagozytose-Assay—ohne Waschschritte oder Quencher
  • Multiplexing mit roten fluoreszierenden Markern wie RFP, pHrodo™ Red usw.
    Der Anstieg der Fluoreszenz von pHrodo™ Green bei Änderungen des pH-Werts von basisch zu sauer korreliert mit der Versauerung intrazellulärer Vesikel und macht es zu einem idealen Hilfsmittel für die Untersuchung von Endozytose oder Phagozytose und deren Regulierung durch Umweltfaktoren, Medikamente oder Pathogene. Dank seiner spektralen Eigenschaften eignet sich pHrodo™ Green für Experimente mit mehreren Farben. pHrodo™ Green kann mit den meisten standardmäßigen grün-fluoreszierenden Filtersets nachgewiesen werden und wurde für die Verwendung auf einer Vielzahl von Plattformen validiert, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Screening (HCS). Aufgrund der geringen Fluoreszenz von pHrodo™ Green in einer typischen extrazellulären Umgebung sind Waschschritte oder Quencher-Farbstoffe im experimentellen Arbeitsablauf überflüssig.
    pHrodo™ Green STP-Ester ist ein Amin-reaktiver Farbstoff, der zur Herstellung von pHrodo™ Green-Biokonjugaten in wässriger Pufferlösung verwendet werden kann. Der STP-Ester reagiert mit primären Aminen auf Proteinen, Zellen oder Viren, um ein stabiles Konjugat zu erzeugen, das in Assays mit lebenden Zellen verwendet oder zur späteren Verwendung gelagert werden kann.
    Der Amin-reaktive pHrodo™ Farbstoff ist auch mit roter Fluoreszenz erhältlich (siehe pHrodo™ Red SE). Darüber hinaus sind Thiol-reaktive pHrodo™ Red und Green Maleimide eine gute Alternative zu Amin-reaktiven Farbstoffen für die Antikörpermarkierung. Die Thiolmarkierung stellt sicher, dass der Farbstoff nicht in den Bindungsbereich des Antikörpers gelangt. pHrodo™ Green und Red Konjugate, wie z. B. Dextran, E. coli und S. aureus, sind ebenfalls gebrauchsfertig erhältlich.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 500 µg
    Produkttyp STP Ester
    Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
    Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen, bei ≤-20 °C lagern, mit Trockenmittel versehen und vor Licht geschützt.
    Chemische Reaktivität Amin
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    EC-Extinktionskoeffizient 75000
    Reaktive Gruppe STP Ester
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Marker oder Farbstoff pHrodo™ Green
    Farbe Grün
    Produktlinie pHrodo
    Emission 525
    Anregung 505