Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red Microscale Labeling Kit
Click to view available options
Menge:
3 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
pHrodo™ Red ist der neue Name für pHrodo™, ein fluorogener Farbstoff, dessen Fluoreszenz sich drastisch erhöht, wenn der pH-Wert der Umgebung saurer wird. Das Molekül im ursprünglichen pHrodo™ Farbstoff und in pHrodo™ Red ist dasselbe. Verwenden Sie diese pHrodo™ Red Microscale Proteinmarkierungskits, um bequem 3 separate Proben von kleinen Mengen (20 bis 100 μg) gereinigtem Protein oder Antikörper mit pHrodo™-SE-Konjugat zu markieren.
pHrodo™ Red Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, aber fluoreszieren hellrot in Phagosomen und machen sie zu idealen Werkzeugen für Studien, die von der Phagozytose von Bioartikeln bis zur Rezeptor-Internalisierung reichen. pHrodo Red™ bietet eine Färbung, die schneller und genauer ist als ratiometrische Farbstoffe.
Das pHrodo™ Red Microscale Markierungskit ist:
Praktisch—Die Markierung dauert in der Regel 2 Stunden mit weniger als 30 Min Arbeitsaufwand
Vielseitig – Markierung von Proteinen mit MW zwischen 12 und 150 kDa
Individuell anpassbar – Erstellen Sie Ihre eigenen Sonden für die Untersuchung von Phagozytose und Endozytose
Erzielen Sie bessere Ergebnisse in Endokytose-Studien
Endokytose und Phagozytose liegen physiologischen Ereignissen zugrunde, die von der Reaktion des Wirts auf das Pathogen bis zur Desensibilisierung des Rezeptors durch Internalisierung reichen (wie es in der GPCR-Klasse der Rezeptoren häufig ist). Nach der Internalisierung kann das Material in Endosomen oder Lysosomen angesäuert werden. Bei der Konjugation an Zielmoleküle ermöglicht unsere fluorogene, pH-empfindliche pHrodo™ Red Farbstoffsonde eine direkte visuelle Überwachung des Materials, das in diese sauren Kompartimente gelangt. Bei neutralen und basischen pH-Werten ist die pHrodo™ Red Farbstoffemission minimal; bei der Versauerung wird die pHrodo™ Red Farbstoffemission bis um das Achtfache (bei pH-Wert 4) gesteigert. Die Fluoreszenz von pHrodo™ Red Farbstoff wird durch Komplettmdium und Vollblut gedimmt, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhältnis weiter verbessert. Das pHrodo™ Red Microscale Labeling-Kit kann Proteine mit Molekulargewichten zwischen 12 und 150 kDa, einschließlich IgG-Antikörpern (∼150 kDa), in Mengen von 20 bis 100 μg markieren.
Gewinnen Sie experimentelle Flexibilität mit validierter Technologie
pHrodo™ wurde in über 150 Publikationen erwähnt und in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet. Es ist für Durchflusszytometrie, High-Throughput- sowie High-Content-Screening (HTS und HCS) und für andere Bildgebungsanwendungen validiert. pHrodo™ Red bietet eine geringere Signalvariabilität und ein verbessertes Zeitverhalten als ratiometrische Farbstoffe wie BCECF und SNARF, und das Fehlen von Fluoreszenz außerhalb der Zelle macht Waschschritte und Quencher-Farbstoffe überflüssig. Die rote Fluoreszenz von pHrodo™ Red ist ideal für Multiplexing-Anwendungen mit grün-fluoreszierenden Verbindungen wie GFP, Fluo-4 oder Calcein.
Nur zu Forschungszwecken. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
pHrodo™ Red Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, aber fluoreszieren hellrot in Phagosomen und machen sie zu idealen Werkzeugen für Studien, die von der Phagozytose von Bioartikeln bis zur Rezeptor-Internalisierung reichen. pHrodo Red™ bietet eine Färbung, die schneller und genauer ist als ratiometrische Farbstoffe.
Das pHrodo™ Red Microscale Markierungskit ist:
Erzielen Sie bessere Ergebnisse in Endokytose-Studien
Endokytose und Phagozytose liegen physiologischen Ereignissen zugrunde, die von der Reaktion des Wirts auf das Pathogen bis zur Desensibilisierung des Rezeptors durch Internalisierung reichen (wie es in der GPCR-Klasse der Rezeptoren häufig ist). Nach der Internalisierung kann das Material in Endosomen oder Lysosomen angesäuert werden. Bei der Konjugation an Zielmoleküle ermöglicht unsere fluorogene, pH-empfindliche pHrodo™ Red Farbstoffsonde eine direkte visuelle Überwachung des Materials, das in diese sauren Kompartimente gelangt. Bei neutralen und basischen pH-Werten ist die pHrodo™ Red Farbstoffemission minimal; bei der Versauerung wird die pHrodo™ Red Farbstoffemission bis um das Achtfache (bei pH-Wert 4) gesteigert. Die Fluoreszenz von pHrodo™ Red Farbstoff wird durch Komplettmdium und Vollblut gedimmt, wodurch sich das Signal-Rausch-Verhältnis weiter verbessert. Das pHrodo™ Red Microscale Labeling-Kit kann Proteine mit Molekulargewichten zwischen 12 und 150 kDa, einschließlich IgG-Antikörpern (∼150 kDa), in Mengen von 20 bis 100 μg markieren.
Gewinnen Sie experimentelle Flexibilität mit validierter Technologie
pHrodo™ wurde in über 150 Publikationen erwähnt und in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet. Es ist für Durchflusszytometrie, High-Throughput- sowie High-Content-Screening (HTS und HCS) und für andere Bildgebungsanwendungen validiert. pHrodo™ Red bietet eine geringere Signalvariabilität und ein verbessertes Zeitverhalten als ratiometrische Farbstoffe wie BCECF und SNARF, und das Fehlen von Fluoreszenz außerhalb der Zelle macht Waschschritte und Quencher-Farbstoffe überflüssig. Die rote Fluoreszenz von pHrodo™ Red ist ideal für Multiplexing-Anwendungen mit grün-fluoreszierenden Verbindungen wie GFP, Fluo-4 oder Calcein.
Nur zu Forschungszwecken. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Red Microscale Labeling-Kit |
| Menge | 3 Aufreinigungen |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern. Mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Kennzeichnungsmaßstab | 20 - 100 µg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Molecular Probes, pHrodo |
| Marker oder Farbstoff | pHrodo Red |
| Farbe | Rot |
| Labeling Target | Proteine |
| Mehr anzeigen |