Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red Phagocytosis Particle Labeling Kit for Flow Cytometry
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erkennen Sie spezifisch Phagozytose und Endozytose mit pH-empfindlichem fluorogenem Farbstoff - unterscheiden Sie die endcytosierten von adhärenten und extrazellulären Partikeln
- Reduziert die Signalvariabilität und verbessert das Zeitverhalten in sensitiven Experimenten - keine Waschschritte oder Quencherfarbstoffe erforderlich
- Helle rote Fluoreszenz – praktisch mit grünen Farbstoffen wie GFP, Fluo-4 oder Calcein multiplexen
Der neue Molecular Probes™ proprietäre pH-empfindliche Rhodamin-basierte pHrodo™ Red Farbstoff ist bei neutralem pH-Wert nicht fluoreszent, wird aber bei Versauerung hellrot. Da es sowohl fluorogen als auch pH-empfindlich ist, kann der pHrodo™ rote Farbstoff als spezifischer Sensor für phagozytische Ereignisse verwendet werden; die Versauerung des Phagosoms nach der Phagozytose ist durch rote Fluoreszenz gekennzeichnet. Er ist daher ein ideales Instrument, um die Phagozytose und ihre Regulierung durch Arzneimittel und/oder Umweltfaktoren zu untersuchen.
Schnell und reproduzierbar
Waschschritte und Quencher-Färbemittel sind nicht erforderlich, da der pHrodo™ Red Farbstoff außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend ist, was das Färbeprotokoll einfach und schnell macht. Die Eliminierung von Waschschritten und Quencher-Farbstoffen verbessert auch die Reproduzierbarkeit von Assays, insbesondere bei auf Plattenlesern basierenden Assays.
Flexible Anwendungen
Verwenden Sie gebrauchsfertige pHrodo™ Red BioParticles™-Konjugate für die praktische Analyse von Phagozytose von grampositiven oder gramnegativen Bakterien oder die aminreaktive pHrodo™ Red SE-Form zur Markierung von Mikroorganismen oder Proteinen Ihrer Wahl.
Kompatibel mit mehreren Plattformen
pHrodo™ Red Farbstoffkonjugate können in Plattenlesern, Fluoreszenzmikroskopie- und Durchflusszytometrieanwendungen verwendet werden. Das pHrodo™ Red Phagozytosepartikel-Markierungskit und das pHrodo™ Red E. coli BioParticles™ Phagocytose-Kit für die Durchflusszytometrie wurden für schnelle und bequeme Messungen der Phagozytenaktivität in Vollblutproben mittels Durchflusszytometrie entwickelt. Die Kits enthalten alle Reagenzien, die für die Beurteilung der Partikelaufnahme und der Lyse von roten Blutkörperchen erforderlich sind. Das Markierungskit enthält auch die Reagenzien, die für die Markierung von Mikroorganismen mit dem pHrodo™ Red Farbstoff erforderlich sind. In beiden Kits sind ausreichend Reagenzien für ungefähr 100 Assays enthalten.
Die optimale Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaximumwerte des pHrodo™ Red BioParticles™ Konjugats beträgt ungefähr 560 nm bzw. 585 nm. Der Fluorophor wird jedoch mit dem 488 nm Argonionen-Laser, der auf den meisten Durchflusszytometern installiert ist, leicht angeregt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält Lysepuffer (10 ml), Puffer B (200 ml), Waschpuffer (200 ml), 1 Fläschchen pHrodo™ Red Succinimidylester (1 mg, gefriergetrocknetes Produkt), 1 Fläschchen DMSO (0,5 ml), 1 Flasche Natriumbicarbonat (50 ml; 0,1 mol, pH 9,3). Im Kühlschrank lagern |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Rotes Markierungskit für Phagozytosepartikel |
| Farbstofftyp | pHrodo™ Red |
| Emission | 560⁄585 |
| Format | Flasche(n) |
| Produktlinie | pHrodo |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.