Learn More
Phthalamidsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363156
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363156 5 g 5 Gramm
11373156 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12432.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88-97-1 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-97-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.148
MDL-Nummer MFCD00025476
InChI-Schlüssel CYMRPDYINXWJFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalamic acid, phthalamidic acid, phthalamide acid, phthalic monoamide, phthalic acid monoamide, o-carbamoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-aminocarbonyl, benzoic acid, o-carbamoyl, unii-v344h4pf3y, 2-aminocarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6957
ChEBI CHEBI:50736
IUPAC-Name 2-Carbamoylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalamic acid
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Menge 5 g
Beilstein 1868205
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phthalamic acid