Learn More
Phthalamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30138351
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138351 5 g 5 Gramm
30135513 10 g 10 Gramm
17981245 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3842505G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-97-1
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
Synonym Phthalamic acid (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminocarbonyl)benzoic acid, 2-Carbamoylbenzoic acid, NSC 5344, Phthalamide acid, Phthalamidic acid, Phthalic acid monoamide, Phthalic monoamide, o-Carbamoylbenzoic acid, Phthalamic Acid, 2-(Aminocarbonyl)benzoic Acid, 2-Carbamoylbenzoic Acid, NSC 5344, Phthalamide Acid, Phthalamidic Acid, Phthalic Acid Monoamide, Phthalic Monoamide, o-Carbamoylbenzoic Acid
IUPAC-Name 2-carbamoylbenzoic acid
SMILES NC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalamic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 165.0426