Learn More
Phthalan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419552 5 g 5 Gramm
11429552 25 g 25 Gramm
11439552 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419552 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10217.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 496-14-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
Phthalan is used in the synthesis of nine-membered cyclic dione ethers. It is used along with excess Li metal in the presence of 4,4'-Di-tert-butyl­biphenyl­, B21470, results in opening of the furan ring. It is used in the synthesis of functionalized benzylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalan wird bei der Synthese von neungliedrigen zyklischen Dionethern verwendet. Es wird zusammen mit überschüssigem Li-Metall in Anwesenheit von 4,4′-Di-tert-Butyl-Biphenyl-, B21470, verwendet, was zu einer Öffnung des Furanrings führt. Es wird bei der Synthese von funktionalisierten Benzylalkoholen verwendet.
Löslichkeit
Geringe Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-14-0
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
MDL-Nummer MFCD00005932
InChI-Schlüssel SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
PubChem CID 10327
IUPAC-Name 1,3-dihydro-2-benzofuran
SMILES C1C2=CC=CC=C2CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalan
Dichte 1.094
Siedepunkt 192°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 5 g
Beilstein 111932
Löslichkeitsinformationen Low aqueous solubility.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%