Learn More
Phthalate in Polyvinylchlorid-Standard, 8 Komponenten, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalate in Polyvinylchlorid |
| Namenshinweis | Entwickelt für die Einhaltung der Anforderungen, die für die Prüfung von PVC-Spielzeug und anderen Konsumgütern erforderlich sind |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Verfahren | Verfahren CPSC-CH-C1001-09.1 für die Produktsicherheit für Verbraucher |
| Lösungsmittel oder Matrix | Polyvinylchlorid |
| Menge | 1.5 g |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phthalates in Poly(vinyl chloride)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: polyvinyl chloride,dibutyl phthalate, BBP, bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, dimet
Produkt nur für den Laborgebrauch