Learn More
Phthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477107 1000g 1000 Gramm
11487107 250g 250 Gramm
11497107 5000g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11477107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14450.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalsäure wird als Wirkstoff in Polyestern und Alkydharzen verwendet. Es wird auch als Weichmacher für Polyvinylchlorid und andere Polymere verwendet. Sie ist auch bei der Herstellung von Anthrachinon-, Phenolphthalein- und Phthalocyanin-Pigmenten nützlich. Es dient als organisches Reagenz bei der Herstellung von Phthalaten. Es wird zur Herstellung von 1,3-Cyclohexadien durch Reduktion mit Natriumamalgam verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und in Äther mit Alkohol löslich. Schwer in Wasser, Methanol und Äther löslich. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-99-3
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.132
MDL-Nummer MFCD00002467
InChI-Schlüssel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC-Name Phthalsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Phthalic acid
Schmelzpunkt 205 °C (Zersetzung)
Dichte 1,593
Menge 1000g
Flammpunkt 168 °C (334 °F)
Geruch Geruchsneutral
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and etherSoluble in alcohol; Slightly soluble in water,methanol and ether; Insoluble in chloroform.
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 99%