Learn More
Phthalsäure, Mono-2-ethyl-5-oxohexylester 100 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| CAS | 40321-98-0 |
| Summenformel | C16 H20 O5 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(2-Ethyl-5-oxohexoxy)carbonylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.33 |
| Formelmasse | 292.1311 g/mol |