Learn More
Phthalsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30420314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420314 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP384485100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Summenformel C8 H4 O3
Menge 100 g
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
InChI-Formel InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name 2-Benzofuran-1,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
Formelmasse 148.016
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.