Learn More
Phthalid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492917 500 g 500 Gramm
11482917 100 g 100 Gramm
11402927 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15516.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-41-2
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.134
MDL-Nummer MFCD00005906
InChI-Schlüssel WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC-Name 3H-2-Benzofuran-1-on
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalide
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 289°C to 291°C
Flammpunkt 152°C (305°F)
Menge 500 g
Beilstein 114632
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) ≥98%