Learn More
Phthalid, TRC
Artikelnummer. 30424636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424636 25 g
30423410 50 g
30420715 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424636 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP38452525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-41-2
Summenformel C8 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
IUPAC-Name 3H-2-Benzofuran-1-on
SMILES O=C1OCc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobenzofuranone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Formelmasse 134.0368