Learn More
Phthalimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484294 500 g 500 Gramm
11494294 2500 g 2500 Gramm
11404304 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484294 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12584.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Phthalimide is a reagent used to transform allyl- and alkyl halides into protected primary amines. . It is used as a precursor to other organic compounds as a masked source of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalimid ist ein Reagenz, das zur Umwandlung von Allyl- und Alkylhalogeniden in geschützte primäre Amine verwendet wird. . Wird als Vorstufe zu anderen organischen Verbindungen als maskierte Ammoniakquelle verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in wässrigen Alkalihydroxiden
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-41-6
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00005881
InChI-Schlüssel XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC-Name Isoindol-1,3-dion
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalimide
Schmelzpunkt 232°C to 236°C
Dichte 1.21
pH 3.8
Siedepunkt 366°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 118522
Merck Index 14,7373
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in aqueous alkali hydroxides
Formelmasse 147.14
Reinheit (%) 99%