Learn More
Phthalimid, Kaliumderivat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10532771 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10645422 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11995581 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10532771
Marke: Thermo Scientific Acros 170861000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-82-4
Summenformel C8H4KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
MDL-Nummer MFCD00005887
InChI-Schlüssel FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
IUPAC-Name Kalium;Isoindol-2-id-1,3-Dion
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalimide, potassium derivative
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Grün oder weiß nach gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver