Learn More
Phthalimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalimide |
| CAS | 85-41-6 |
| Summenformel | C8 H5 N O2 |
| Menge | 500 g |
| Synonym | Phthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide (8CI), 1,2-Benzenedicarboximide, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole, 1,3-Isoindolinedione, 2,3-Dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Benzoimide, Isoindole-1,3-dione, Kladnoite, Levegal PEW-T, NSC 3108, Phenylimide, Phthalic dicarboximide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | Isoindol-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.13 |
| Formelmasse | 147.032 |