Learn More
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408407 5 g 5 Gramm
11418407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18491.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 78902-09-7 | C14H17NO4 | 263.29 g/mol
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalimidoacetaldehyd-Diethylacetal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78902-09-7
Summenformel C14H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 263.29
MDL-Nummer MFCD00005901
InChI-Schlüssel GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindoline-1,3-dione, n-2,2-diethoxyethyl phthalimide, 2-phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-phthalimido acetaldehyde diethylacetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl, 2-2,2-diethoxyethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-209pfw
PubChem CID 315286
IUPAC-Name 2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES CCOC(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Menge 5 g
Beilstein 215793
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 263.3
Reinheit (%) 99%