Learn More
Phthalocyanine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13438558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13438558 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13438558 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-93-6
Summenformel C32H18N8
Molekulargewicht (g/mol) 514.552
InChI-Schlüssel IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalocyanine
Namenshinweis 99%
Farbe Blau bis Violett
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, V,19, 599
Formelmasse 514.54
Physikalische Form Powder