missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phthalocyanine, 99%, Thermo Scientific™

Product Code. p-184969 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
5 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
13438558 5 g Glasflasche 5 Gramm
1 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13438558

Brand: Thermo Scientific Acros 417960050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 574-93-6
Summenformel C32H18N8
Molekulargewicht (g/mol) 514.552
InChI-Schlüssel IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3

Specifications

Chemischer Name oder Material Phthalocyanine
Namenshinweis 99%
Farbe Blau bis Violett
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, V,19, 599
Formelmasse 514.54
Physikalische Form Powder
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.