Learn More
Phthaloylchlorid, 90 %, Acros Organics
Artikelnummer. 13505000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13505000 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
13525000 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13505000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-95-9
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthaloyl chloride
Schmelzpunkt 12.0°C
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 269.0°C to 271.0°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H4Cl2O2
Strukturformel C6H4(COCl)2
Brechungsindex 1.5674 to 1.5694
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 203.018
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 90%