Learn More
Phthaloylchlorid, 90 %, Acros Organics
Artikelnummer. 13525000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13525000 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
13505000 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13525000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417978000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-95-9
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthaloyl chloride
Schmelzpunkt 12.0°C
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 269.0°C to 271.0°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 88% min
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H4Cl2O2
Strukturformel C6H4(COCl)2
Brechungsindex 1.5674 to 1.5694
Menge 800 mL
Beilstein 09,805
Fieser 01,882; 14,263
Merck Index 15,7487
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 203.02
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 90%