Learn More
Phthalsäurechlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11332696
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11332696 100 g 100 Gramm
11342696 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11332696 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08753.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-95-9 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Phthaloyl chloride is used for the preparation of volatile acid chlorides from the acids. It acts as a trapping agent for the nitrite ion in the fluorodenitration of aromatic substrates with potassium fluoride. It serves as an additive in polymers and fibers to improve the color stability. It is used as an ingredient in ceramic mold binders, as a stabilizer for polymers and in reverse osmosis membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthaloylchlorid wird zur Herstellung flüchtiger Säurechloride aus den Säuren verwendet. Es dient als Trapping-Mittel für das Nitrition in der Fluordenitrierung aromatischer Substrate mit Kaliumfluorid. Es dient als Additiv in Polymeren und Fasern zur Verbesserung der Farbstabilität. Es wird als Bestandteil in keramischen Formbindemitteln, als Stabilisator für Polymere und in Umkehrosmose-Membranen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, alkoholischen Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-95-9
Summenformel C8H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.018
MDL-Nummer MFCD00000666
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Phthaloyl chloride
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.409
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 151°C (304°F)
Brechungsindex 1.568
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 608200
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7375
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether.
Formelmasse 203.03
Reinheit (%) 94%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phthaloyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride, Phthalic acid