Learn More
Phthalylsulfathiazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17998844
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17998844 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17998844 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1935.000100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phthalylsulfathiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N4-Phthalylsulfathiazole
CAS 85-73-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N4-Phthalylsulfathiazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H13 N3 O5 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phthalylsulfathiazole, 2-[[4-(Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-[[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]-, Phthalanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (8CI), (o-Carboxybenzoyl)-p-aminophenylsulfonamidothiazole, 2-(N4-Phthalylaminobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(N4-Phthalylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)phthalanilic acid, 4'-(2-Thiazolylsulfamyl)phthalanilic acid, AFI-Ftalyl, Cremothalidine, Enteramida, Entero-sulfina, Entexidina, Ftalazol, Ftalil-Esteve, Ftalil-Septol, Ftalysept, Intestiazol, NSC 66454, NSC 683525, Phtalazol, Phthalazol, Phthalidin, Phthalylnorsulfazole, Phthalylsulfathiazole, Phthalylsulfonazole, Phthalylsulphathiazole, Sulfacetil, Sulfaphthalazole, Sulfathalidine, Sulftalyl, Sulphaphthalyl, Taleudron, Talidine, Taloudron, Thalazole, Thalinil, Thalistanin, Thalistatyl, Ultratiazol
InChI-Formel InChI=1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
IUPAC-Name 2-[[4-(1,3-Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 403.43
Menge 100 mg
Formelmasse 403.0297 g/mol