Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerase- und dNTP-Mix (je 10 mM)
Artikelnummer. 16237911 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2000 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16237911 2000 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16237911 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F530N
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Paket enthält Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase (4 x 500 E) und einen dNTP-Mix hoher Qualität (je 10 mM, 2 x 1 ml).
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 52-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerase
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerasen setzen einen neuen hohen Standard für die Hochleistungs-PCR. Mit einer 52 Mal niedrigeren Fehlerrate als Taq und einer 6 Mal niedrigeren Fehlerrate als Pfu ist Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerase eine ausgezeichnete Wahl für Klonierungen und andere Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit ausschlaggebend ist. Die Phusion™ DNA-Polymerasen bieten eine zuverlässige Leistung mit kurzen Protokollzeiten, auch in Gegenwart von PCR-Inhibitoren, und erzeugen höhere Ausbeuten mit geringeren Enzymmengen als andere DNA-Polymerasen.
  • Hohe Wiedergabetreue (52X Taq)
  • Schnelle PCR dank kurzer Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
  • Zuverlässige Leistungsfähigkeit, minimale Optimierung erforderlich
  • Hohe Ausbeute von PCR-Produkten mit minimalen Enzymmengen
Verwendung der Phusion™ DNA-Polymerasen
Die Annealing-Regeln für Phusion™ DNA-Polymerasen unterscheiden sich von vielen gängigen DNA-Polymerasen (z. B. Taq DNA-Polymerasen).
dNTP-Mix
Der Thermo Scientific™ dNTP-Mix enthält vorgemischte wässrige Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP, jeweils in einer Konzentration von 10 mM. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Die Mischungen bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren.
  • Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
  • Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
  • Stabil auch nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
  • Bis zu 95 % der dNTPs liegen auch nach 7 Wochen bei Raumtemperatur noch in Triphosphat-Form vor
  • Bis zu 90 % der dNTPs sind nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C; 3 min bei 72 °C) noch in Triphosphat-Form erhalten
Für den Einsatz in allen molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich PCR, Real-Time PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue und Long-Range PCR, LAMP-PCR, cDNA-Synthese, RT-PCR, RDA, MDA, DNA-Markierung und DNA-Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration Je 10 mM
Inhalt und Lagerung • Phusion DNA-Polymerase (2 E/µL)
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2 Lösung
• 10 mM dNTP-Mix
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Phusion High Fidelity DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp High-Fidelity DNA-Polymerase
Menge 2000 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 52 X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger