Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start DNA Polymerases
Artikelnummer. 15250143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Einheiten
500 Einheiten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl Reaktionen Packungsgröße
15250143 Green 500 Reaktionen 500 Einheiten
15240143 Green 100 Reaktionen 100 Einheiten
15230143 Colorless 500 Reaktionen 500 Einheiten
15220143 Colorless 100 Reaktionen 100 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15250143 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F556L
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Phusion U DNA-Polymerase ist ein Proofreading-Enzym (25X Taq) mit einer proprietären Mutation zum Überlesen von Uracilen und zum Einbauen von dUTP
Thermo Scientific Phusion U DNA Polymerase is a novel engineered high fidelity enzyme developed using fusion technology. Due to a proprietary mutation in the so called dUTP binding pocket of Phusion polymerase, Phusion U polymerase overcomes an important limitation of proofreading enzymes: it is able to incorporate dUTP and read through uracil present in DNA templates.
Thermo Scientific Phusion U DNA-Polymerase ist ein neuartiges, speziell entwickeltes High-Fidelity-Enzym, das mithilfe der Fusionstechnologie entwickelt wurde. Durch eine proprietäre Mutation in der sogenannten dUTP-Bindungstasche von Phusion überwindet Phusion U eine wichtige Einschränkung von Proofreading-Enzymen, denn es ist in der Lage, dUTP zu integrieren und Uracil in DNA-Templates durchzulesen.
Neben der Uracilanwendung bietet Phusion U selbstverständlich alle Eigenschaften anderer Phusion DNA-Polymerasen wie hohe Genauigkeit, Geschwindigkeit, Fähigkeit zur Amplifikation langer Amplikone bis zu 20 kb und eine hohe Spezifität mit auf Affibody basiertem Heißstart. Diese Merkmale machen die Phusion U Hot Start DNA-Polymerase zu einer hervorragenden Wahl für wichtige Anwendungen wie die Amplifikation von Bisulphit-umgewandelter oder beschädigter DNA sowie die Verwendung der Kontrolle der Verschleppungskontamination.
Phusion U Hot Start DNA-Polymerase ist auch in den Formaten Master Mix und Green erhältlich. Phusion U Hot Start PCR-Mastermix ist eine praktische 2x Mischung, die die Anzahl der Pipettierschritte minimiert. Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben. Das Phusion U Green-Format ist eine Kombination aus Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase und 5X Phusion Green-Puffer. Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer inhibiert die Phusion U nicht und ist mit Downstream-Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Besonderheiten
•Genauigkeit – extrem hohe Wiedergabetreue DNA-Polymerase (25x Taq)
•Uracil-Toleranz – entwickelt zur Integration von dUTP und zur Verstärkung von Uracil enthaltenden Templates
•Spezifität – Heißstart für weniger unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau.
•Geschwindigkeit – kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
• direktes Laden von PCR-Produkten auf Gele
Anwendungen
• Amplifikation von Bisulfit-konvertierter DNA
• Amplifikation geschädigter oder alter DNA
• Kontrolle gegen Verschleppen von Kontamination
• Uracil-Exzision-basierte (USER) Klonierungsmethoden
Enthält
Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase (F-555)
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/μL
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der endgültigen 1X Konzentration.
Phusion U Green Hot-Start DNA-Polymerase (F-556)
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/μl
• 5X Phusion Green HF-Puffer
• 5X Phusion Green GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion Green HF-Puffer als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der endgültigen 1X Konzentration.
Phusion U Hot-Start PCR Master Mix
• 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2X Reaktionspuffer, 3 mM MgCl2, 400 μM von jedem dATP, dTTP, dCTP und dGTP)
• Wasser, nukleasefrei
Gefahren: Keine
> Lagerpuffer: 20 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, Stabilisatoren und 50 % Glycerin.
> Lagerungsbedingungen: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/µl
• 5X Phusion Green HF-Puffer
• 5X Phusion Green GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion Green HF-Puffer als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Hot-Start DNA-Polymerase
Menge 500 Einheiten
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 25X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Eigenständig
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger
Farbe Green