Learn More
Phyllochromenol, TRC
Artikelnummer. 30137348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137348 2.5 mg 2.50 Milligramm
30133584 25 mg 25 Milligramm
30005743 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137348 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4130352.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19274-66-9
Summenformel C31H46O2
Molekulargewicht (g/mol) 450.7
Synonym 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)benzo[h]chromen-6-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phyllochromenol
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33-31/h7-8,17-19,21-24,32H,9-16,20H2,1-6H3
Formelmasse 450.3498