Learn More
uvex Phynomic AirLite B ESD Safety Glove
Artikelnummer. p-7228491 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17707599
Marke: uvex 6007806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Uvex phynomic airLite ESD is a light safety glove that offers a noticeable difference in wearer comfort.
  • Der leichteste und tastempfindlichste Uvex phynomic Schnittschutzhandschuh für Schnittschutzlevel B
  • Außenmaterial aus innovativen Dyneema Diamond 2.0 Schnittschutzfasern, Polyamid, Elastan und Kohlenstoff
  • Atmungsaktive airLite-Aquapolymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Sicherheitshandschuh frei von Glas- und Stahlfasern
  • Sicherheitshandschuh mit Touchscreen-Funktion – für fast alle Bildschirme, Tablets und Mobiltelefone
  • Sicherheitshandschuh mit ESD-Funktion gemäß DIN EN 16350:2014 – schützt das Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
  • Guter Schnittschutz (Level B)
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Frei von Beschleunigern. Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (proDERM)
  • Sehr leichter und atmungsaktiver Sicherheitshandschuh
  • Hervorragende Empfindlichkeit dank der neuen atmungsaktiven airLite Aquapolymer-Beschichtung in Kombination mit feinem Futter (18 Gauge)
  • Sicherheitshandschuhe mit gestricktem Bündchen und ergonomischer Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388 (3 X 3 2 B) und DIN EN 16350:2014
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Hellblau, Schwarz
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Not tested
Latex Free Yes
Material Polyamid, Elastan, Kohlenstoff
Gepudert Powder Free
Produkttyp ESD Gloves
Größe 6
Sterilität Non-sterile