Beschreibung
- Die leichte Konstruktion sorgt für eine optimale Tastsensibilität und wirkt wie eine zweite Haut.
- Optimale Materialzusammensetzung bietet Schnittschutz von Grad C
- Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend.
- Die Handschuhe bestehen aus Materialien, die übermäßiges Schwitzen verhindern.
- Verbesserte Griffigkeit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Blau, Grau |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Dyneema, Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 11 |
| Norm EN 388 | 4X42C |
| Mehr anzeigen |