Learn More
uvex Phynomic FOAM Schutzhandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Artikelnummer. 17290361 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
8
9
10
12
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
Artikelnummer. 17290361
Marke: uvex 6005012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe der Serie Uvex™ Phynomic eignen sich ideal für alle Arten von Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Gefühl erforderlich ist.Diese Sicherheitshandschuhe verhalten sich wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände sofort verschwitzt sind.Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung verbessert die Griffigkeit in trockenen Umgebungen.
  • Die ultraleichten Sicherheitshandschuhe aus Polyamid sind atmungsaktiv und gewährleisten ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl
  • Die Aqua-Polymer-Beschichtung an den Handfläche und Fingern verbessert die Griffigkeit
  • Erhöhte Taktilität bei der Montage von Kleinteilen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Bauweise Seamless Knit
Anwendungen Industriell
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Weiß, Grau
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 12
Modell Full-hand Mitt
Norm EN 388 3121X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung, Inspektion, Verpackung, Präzisionsarbeit und Sortierung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Phynom-Schaumstoff
Yarn Gauge 15