Learn More
uvex Phynomic FOAM Schutzhandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Artikelnummer. p-7236913 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
8
9
10
12
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
Artikelnummer. 17757579
Marke: uvex 6005005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe der Serie Uvex™ Phynomic eignen sich ideal für alle Arten von Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Gefühl erforderlich ist.Diese Sicherheitshandschuhe verhalten sich wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände sofort verschwitzt sind.Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung verbessert die Griffigkeit in trockenen Umgebungen.
  • Empfindlicher Sicherheitshandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
  • Aquapolymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
  • Gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsbeständige Aquapolymer-Schaumbeschichtung
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Hohe Atmungsaktivität durch die Aquapolymer-Schaumbeschichtung
  • Hervorragendes Tastgefühl bei der Montage von Teilen
  • Perfekte Passform mit 3D-Ergo-Technologie
  • Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, bestätigt von Dermatologen (uvex pure Standard)
    frei von Schadstoffen gemäß ÖKO-TEX-Standard 100
  • Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, – bestätigt durch das proDERM Institut für angewandte Dermatologische Forschung (proDerm-Studien 11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388 (3 1 2 1 X)
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Aqua-Polymer Foam
Farbe Weiß, Grau
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 5
Modell Full-hand Mitt
Norm EN 388 3121X
Art der Handschuhstulpe Knit
Serie Phynomic FOAM