Learn More
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
Beschreibung
- Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in öligen Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von öligen Teilen
- Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen, Reparaturen und Metallverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Ja |
| Material | Spandex, Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 11 |
| Modell | Full-hand Mitt |
| Mehr anzeigen |