Learn More
Phytantriol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phytantriol |
| CAS | 74563-64-7 |
| Summenformel | C20H42O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO |
| IUPAC-Name | 3,7,11,15-Tetramethylhexadecan-1,2,3-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.55 |
| Formelmasse | 330.3134 |