Learn More
Gibco™ Phytone™ Peptone
Beschreibung
Aufgrund der natürlich hohen Konzentrationen von Vitaminen und Kohlenhydraten in Soja ist Gibco™ Phytone™ Pepton eine nahrhafte und ausgezeichnete Kohlenhydratquelle. Kunden haben diesen Zusatz erfolgreich in der CHO-basierten Produktion monoklonaler Antikörper für onkologische und rheumatologische Therapeutika sowie mit vielen verschiedenen mikrobiellen Zelltypen zur Herstellung von veterinärmedizinischen Impfstoffen für Schweine eingesetzt, wie etwa Clostridien-Impfstoffe.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Pepton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung monoklonaler Antikörper für onkologische und rheumatologische Therapeutika, mikrobielle Zelltypen zur Herstellung von Tiergesundheitsimpfstoffen für Schweine, wie Clostridial-Impfstoffe |
| Produktlinie | Phytone |
| Menge | 10 kg |
| Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Soja |