Learn More
PI 3-Kinase p110 delta Antibody (PIK3CD/4639), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18512058 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18512058 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18512058 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324232AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PI 3-Kinase p110 delta Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase p110 delta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PI 3-Kinase p110 delta
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PIK3CD/4639
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.1, EC 2.7.1.153, p110D, P110DELTA, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform, phosphoinositide-3-kinase C, phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide, PI3K, PI3K-delta, PI3-kinase p110 subunit delta, PI3-kinase subunit delta, PtdIns-3-kinase subunit delta, PtdIns-3-kinase subunit p110-delta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human PI 3-Kinase p110 delta protein (around aa 520-720) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5293
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ