Learn More
Buerkle™ Pi-Pump™ Grüne Pipette
Artikelnummer. 15161647 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15161647 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15161647 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 75510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Pi-Pump™ ist tausendfach bewährt und passt natürlich in die Hand.
  • Handrad gewährleistet eine präzise Absaugung
  • Inhalt kann durch Zurückdrücken des Kolbens herausgespült werden
  • Dispensieren mit dem Seitenschalter
  • Grün
  • Anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Grün
Produkttyp Pipette
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Pipetten bis 10 ml