Learn More
Invitrogen™ PI16 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9Z5V7)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen PI16
Klon 9Z5V7
Konzentration 0.072 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283460
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558211
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284194
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558212
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LTEDEKQTMV DLHNQYRAQV SPPASDMLQM RWDDELAAFA KAYAQKCVWG HNKERGRRGE NLFAITDEGM DVPLAVGNWH EEHEYYNFST ATCDPNQMCG HYTQVVWSKT ERIGCGSHFC ETLQGVEEAN IHLLVCNYEP PGNVKGRKPY QEGTPCSQCP LGYSCENSLC EPMRNPEKAQ D.
May inhibit cardiomyocyte growth. [UniProt]
Spezifikation
Spezifikation
PI16
0.072 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q9ET66
74116
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-210 of mouse CD364/PI16 (NP_076223.3).
Antibody
9Z5V7
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Mouse
PI16
1200009H11Rik; CD364; Cripi; CRISP9; CRISP-9; Cysteine-rich protease inhibitor; cysteine-rich secretory protein 9; microseminoprotein, beta-binding protein; MSMBBP; peptidase inhibitor 16; Pi16; PI-16; protease inhibitor 16; PSEC0164; PSP94-binding protein; PSPBP; UNQ289/PRO328
PI16
Primary
Protein A