Learn More
Eurofins DiscoverX PI3K-C2α Protein
Beschreibung
PI3K-C2α protein belongs to the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) family. PI3-kinases play roles in signaling pathways involved in cell proliferation, oncogenic transformation, cell survival, cell migration, and intracellular protein trafficking. This protein contains a lipid kinase catalytic domain as well as a C-terminal C2 domain, a characteristic of class II PI3-kinases. C2 domains act as calcium-dependent phospholipid binding motifs that mediate translocation of proteins to membranes, and may also mediate protein-protein interactions. The PI3-kinase activity of this protein is not sensitive to nanomolar levels of the inhibitor wortmanin. This protein was shown to be able to be activated by insulin and may be involved in integrin-dependent signaling.
GenBank BC113658
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 20 mM β-glycerophosphate, 0.25 mM Na3VO4, 10 mM NaF. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 161 kDa |
| Menge | 10 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Truncated |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥60% |
| Protein | PI3K-C2α, active |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.