Learn More
PI4KA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7205196 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16810124 20 μL 20 Mikroliter
16800124 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16810124
Marke: Proteintech 124111AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a phosphatidylinositol (PI) 4-kinase which catalyzes the first committed step in the biosynthesis of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. The mammalian PI 4-kinases have been classified into two types, II and III, based on their molecular mass, and modulation by detergent and adenosine. The protein encoded by this gene is a type III enzyme that is not inhibited by adenosine. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Spezifikation
Antigen PI4KA
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PI4KA
Gen-Zugriffsnummer E9Q3L2, O08662, P42356
Gen-Alias PI4 kinase alpha, PI4K ALPHA, pi4K230, PI4KA, PIK4, PIK4CA, PtdIns 4 kinase alpha
Gensymbole PI4KA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PI4KA Fusion Protein Ag3062
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 224020, 5297, 64161
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG