Learn More
PIANO (DHA) Standard
Artikelnummer. 30328652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30328652 10 x 1 mL
30319783 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30328652 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPIANODHA10X1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylbutane∣2,3,3 Trimethyl-1-butene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylpentane∣2-Methyl-1-Heptene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Ethyltoluene∣3-Methylpentane∣Benzene∣Cyclohexane∣Decahydronaphthalene∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣Methylcyclohexane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Decene∣n-Dodecane∣n-Dodecene∣n-Heptane∣n-Heptene∣n-Hexane∣n-Hexene∣n-Nonane∣n-Nonene∣n-Octane∣n-Octene∣n-Pentane∣n-Pentene∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣n-Undecane∣n-Undecene∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 75-83-2, 594-56-9, 563-78-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylbutane∣2,3,3 Trimethyl-1-butene∣2,3-Dimethyl-1-butene∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylpentane∣2-Methyl-1-Heptene∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣3-Ethyltoluene∣3-Methylpentane∣Benzene∣Cyclohexane∣Decahydronaphthalene∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣Methylcyclohexane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Decene∣n-Dodecane∣n-Dodecene∣n-Heptane∣n-Heptene∣n-Hexane∣n-Hexene∣n-Nonane∣n-Nonene∣n-Octane∣n-Octene∣n-Pentane∣n-Pentene∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣n-Undecane∣n-Undecene∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Kohlenwasserstoffe
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 10 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decene 1.061 wt%∣Methylcyclohexane 1.248 wt%∣n-Nonene 1.303 wt%∣n-Butylcyclohexane 1.466 wt%∣2,3,3 Trimethyl-1-butene 1.564 wt%∣n-Pentene 1.652 wt%∣Propylcyclohexane 1.711 wt%∣n-Hexene 1.723 wt%∣Decahydronaphthalene 1.768 wt%∣n-Pentylbenzene 1.808 wt%∣n-Pentylcyclohexane 1.876 wt%∣2,3-Dimethyl-1-butene 1.926 wt%∣n-Dodecene 1.927 wt%∣Cyclohexane 2.014 wt%∣n-Pentane 2.176 wt%∣n-Octene 2.193 wt%∣n-Undecene 2.211 wt%∣Isobutylbenzene 2.302 wt%∣Toluene 2.31 wt%∣n-Undecane 2.312 wt%∣Propylbenzene 2.314 wt%∣n-Decane 2.315 wt%∣Benzene 2.318 wt%∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 2.319 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 2.321 wt%∣Ethylbenzene 2.325 wt%∣n-Heptane 2.325 wt%∣Isopropylbenzene 2.33 wt%∣2-Methyl-1-Heptene 2.334 wt%∣2,2-Dimethylbutane 2.335 wt%∣2,4-Dimethylpentane 2.336 wt%∣n-Hexane 2.336 wt%∣2-Methylbutane 2.342 wt%∣1,2,4-Trimethylbenzene 2.345 wt%∣3-Ethyltoluene 2.346 wt%∣n-Butylbenzene 2.348 wt%∣n-Nonane 2.364 wt%∣n-Octane 2.372 wt%∣n-Dodecane 2.377 wt%∣3-Methylpentane 2.39 wt%∣2,3-Dimethylpentane 2.423 wt%∣2-Methylpentane 2.446 wt%∣n-Heptene 2.811 wt%∣Ethylcyclohexane 3.27 wt%∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 3.32 wt%