Learn More
PIANO Paraffine Standard
Artikelnummer. 30327382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30327382 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327382 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPIANOPAR1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Kohlenwasserstoffe
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 1 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Pentadecane 7.0999 wt%∣n-Tetradecane 8.8164 wt%∣n-Tridecane 8.9365 wt%∣n-Nonane 9.0525 wt%∣n-Dodecane 9.193 wt%∣n-Decane 9.2594 wt%∣n-Undecane 9.3183 wt%∣n-Pentane 9.4016 wt%∣n-Hexane 9.5293 wt%∣n-Octane 9.5602 wt%∣n-Heptane 9.833 wt%