missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIAS2/PIAS1 Antibody (SR2208), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18612725 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612725 50 μg 50 Mikroliter
18692114 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18612725 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32173950ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PIAS2/PIAS1 Monoclonal antibody specifically detects PIAS2/PIAS1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIAS2/PIAS1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR2208
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PIAS2/PIAS1 (Uniprot #: O75925, O75928)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.