Learn More
Ovalbumin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
260.00 € - 742.00 €
Spezifikation
| Antigen | Ovalbumin |
|---|---|
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Form | Antisera |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18770984
|
Novus Biologicals
NB600-922SS |
0.02 mg |
260.00 €
0.02 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18077465
|
Novus Biologicals
NB600-922-0.1MG |
0.1 mg |
742.00 €
0.10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ovalbumin Polyclonal specifically detects Ovalbumin in Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Single Cell Western.Spezifikation
| Ovalbumin | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Chicken, Virus | |
| Allergen Gal d 2, CAP 2, CAP2, Cytoplasmic antiproteinase 2, Egg albumin, Gal d II, Hen egg white, PI8, Plakalbumin, Protease inhibitor 8, Serpin B8, serpin peptidase inhibitor clade B member 8, SERPINB14, SERPINB8 | |
| IgG |
| Polyclonal | |
| Antisera | |
| RUO | |
| P01012 | |
| 396058 | |
| Primary |