missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PIBF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30533689
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30533689 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533689

Marke: Invitrogen™ PA5149029

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Mediator of progesterone that by acting on the phospholipase A2 enzyme interferes with arachidonic acid metabolism, induces a Th2 biased immune response, and by controlling NK activity exerts an anti-abortive effect.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIBF1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen PIBF1
Gen-Zugriffsnummer Q8WXW3
Gen-Alias C13orf24; Centrosomal protein of 90 kDa; CEP90; PIBF; PIBF1; progesterone immunomodulatory binding factor 1; progesterone-induced blocking factor 1; progesterone-induced-blocking factor 1; RGD1305077; RP11-505F3.1
Gensymbole PIBF1
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human PIBF1, Glu19-Ala419.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10464
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.