Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Vector Kit
Artikelnummer. 10329653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10329653 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10329653 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A11153
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
PichiaPink™ Sekretionsvektorkit
Das PichiaPink™ Sekretionsvektorkit enthält den pPINKα HC-Vektor zur Verwendung mit dem PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem. Der pPINKα HC-Vektor ist um das ADE2-Gen herum aufgebaut, um die ade2-Deletion in den PichiaPink™ Stämmen zu ergänzen. Der pPINKα HC-Vektor hat die α-entsprechende Wachstumsfaktor-Signalsequenz, sodass alle Proteine sezerniert werden. Sie können das PichiaPink™ Sekretionsvektorkit bestellen, um Ihr PichiaPink™ Hefe-Expressionssystemkit nachzufüllen.
Das PichiaPink™ Sekretionsvektorkit wird mit folgenden Komponenten geliefert:
  •     PPINKα-HC-Vektor (Hohe Kopienzahl) (20 μg)
  •     5’α-Faktor-Sequenzierprimer (20 μg)
  •     3’CYC1-Sequenzierprimer (20 μg)
  •     One Shot™ TOP10™ Electrocomp™ E. coli (Kat.- Nr. C404052)
    Warum sollte man sich für das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem entscheiden?
    Das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem basiert auf der Hefe Pichia pastoris. Vorteile der Pichia pastoris sind schnelles Wachstum, gut bekannter genetischer Hintergrund, einfache Medienformulierung und einfache Handhabung. Seit über 30 Jahren wird Pichia pastoris von Laboren weltweit zur Erzeugung von Hunderten verschiedener Proteine aus vielen Spezies, einschließlich der humanen (Ref. 1, 2), verwendet. Das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem ermöglicht eine komfortable und kostengünstige Proteinproduktion in jedem Maßstab.
    Informationen zum Erwerb einer kommerziellen Nutzungslizenz für das PichiaPink™ Hefe-Expressionssysteme erhalten Sie unter outlicensing@lifetech.com.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
    Verwandte Links
  • pPINKα-HC Plasmid-Karte herunterladen (PDF)
  • Erfahren Sie mehr über das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem
  • Erfahren Sie mehr über unsere anderen Proteinexpressionssysteme.
    Literatur
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
    2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [PubMed]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Format Flüssig
    Induktionsmittel Methanol
    Promoter AOX1
    Produkttyp Vektorkit
    Inhalt und Lagerung Das PichiaPink™ Sezernierte Protein-Vektor-Kit enthält 20 µg pPinkα-HC (das Hochkopie-Plasmid mit der Präsequenzierung des S. cerevisiae Alpha-Paarungsfaktors) mit den Sequenzierprimern 5' α-Faktor und 3' CYC1. Bei -20 °C lagern.
    Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
    Spaltung Keine Spaltungsstelle
    Replikationsursprung pUC-Ursprung
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Proteinmarkierung Nicht markiert
    Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
    Menge 1 Kit
    Vektor pPink