Learn More
Picloram 100 µg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314004 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30314004 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010035ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picloram
CAS 2-1-1918
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Picloram
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H3 Cl3 N2 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
SMILES Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC-Name 4-Amino-3,5,6-Trichloropyridin-2-Carbonsäure
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 241.46
Menge 1 mL
Formelmasse 239,926 g/mol