Learn More
Picolinsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30428556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428556 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4372351G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picolinic Acid Ethyl Ester
CAS 2524-52-9
Summenformel C8H9NO2
Menge 1 g
Synonym 2-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Pyridine-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 2-Picolinate, Ethyl 2-Pyridinecarboxylate, Ethyl Picolinate
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccn1
IUPAC-Name Ethylpyridin-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633