Learn More
Picric Acid, 4% in Methanol, Ricca
Artikelnummer. 31940814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940814 4 L 4 Liter
31940711 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31940814 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R58605404C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Picric Acid
  • Available in 1 L and 4 L package sizes with amber glass containers
Chemische Identifikatoren
Güte ACS
Spezifikation
Menge 4 L
Verpackung Amber Glass Container