Learn More
Pikrinsäurelösung R1, EU-Arzneibuch-Grad
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464719 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11464719 100 ml Manipulationssicher 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11464719 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1065802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00 €
    48.59 € / 100 Milliliter
    Sparen 7.41 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Pikrinsäure-Lösung R1, EP Gütegrad, Reagecon™ ist ein gebrauchsfertiges Reagenz zur Herstellung kristalliner Salze organischer Basen zur Identifizierung und Charakterisierung sowie zur Identifizierung von Kreatin.
Pikrinsäure dient in der organischen Chemie zur Herstellung kristalliner Salze organischer Basen (Pikrate) zur Identifizierung und Charakterisierung. Wird auch in der Jaffe-Reaktion eingesetzt, um auf Kreatinin zu testen; bildet einen farbigen Komplex, der mittels Spektroskopie gemessen werden kann. Diese Lösung wird hergestellt, indem 100 ml gesättigter 10 g/l-Pikrinsäure-Lösung mit 0.25 ml starker Natriumhydroxid-Lösung kombiniert werden.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trinitrophenol
CAS 88-89-1, 1310-73-2, 7732-18-5
Farbe Gelb
Summenformel C6H3N3O7
Strukturformel (O2N)3C6H2OH
Synonym Pikrinsäure, Carbazolsäure, Pikronitrinsäure, Melinit, Phenoltrinitrat, Pikral, Nitroxanthansäure, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure
InChI-Schlüssel OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,4,6-Trinitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 229.104
PubChem CID 6954
ChEBI CHEBI:46149
Formelmasse 229,1 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 ml gesättigte 10 g/l-Pikrinsäurelösung +0.25 ml starke Natriumhydroxidlösung
Menge 100 ml
Verpackung Manipulationssicher
Physikalische Form Flüssig