missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pictilisib dimethanesulfonate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16411306 200 mg -
16487786 100 mg 100 Milligramm
16453937 50 mg 50 Milligramm
16408018 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16411306 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY20180

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).

Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pictilisib dimethanesulfonate
CAS 957054-33-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H35N7O9S4
Menge 200 mg
Synonym GDC-0941 dimethanesulfonateGDC-0941 2 MeSO3H salt
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (70.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(CC1)CC2=CC3=C(S2)C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)(C)=O.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 705.85
Formelmasse 705.85
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.