Learn More
Pidolsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051997 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051997 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3413.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pidolsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pidolic acid
CAS 98-79-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pidolic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H7 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-Oxo-L-proline, Proline, 5-oxo-, L- (8CI), (-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (-)-Pyroglutamic acid, (2S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (5S)-2-Oxopyrrolidine-5-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-1H-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-5-Oxoproline, (S)-Pyroglutamic acid, 2-L-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 2-Oxopyrrolidine-5(S)-carboxylic acid, 2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyrrolidinone, 5-Oxoproline, 5-Pyrrolidinone-2-carboxylic acid, Ajidew A 100, Glutimic acid, Glutiminic acid, L-(-)-Pyroglutamic acid, L-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, L-5-Carboxy-2-pyrrolidinone, L-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, L-5-Oxoproline, L-Glutimic acid, L-Glutiminic acid, L-Pyroglutamic acid, L-Pyrrolidinonecarboxylic acid, L-Pyrrolidonecarboxylic acid, NSC 143034, Oxoproline, Oxopyrrolidinecarboxylic acid, PCA, PCA 50, Pidolic acid, Pidolidone, Pyroglutamic acid, Pyrrolidinonecarboxylic acid, Pyrrolidone-5-carboxylic acid, Pyrrolidonecarboxylic acid, (S)-(-)-gamma-Butyrolactam-gamma-carboxylic acid, L-Glutamic acid, gamma-lactam
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-Name (2S)-5-Oxopyrrolidin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
Menge 250 mg
Formelmasse 129,0426 g/mol