Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Artikelnummer. 13494269 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
4 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13494269 1 l 1 Liter
13404279 4 x 1 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13494269 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 85174
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und geringer UV-Absorptivität, ideal für HPLC- und Massenspektrometrieanwendungen.
Thermo Scientific™ Pierce 0,1 %-Ameisensäure in Acetonitril ist ein Präparat in LC/MS-Gütegrad mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich ideal für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Diese 0,1%ige Ameisensäure in Acetonitril wird speziell nach einer firmeneigenen Methode aufgereinigt und getestet, um die Chargenkonsistenz bei geringer UV-Absorbanz zu gewährleisten. Dadurch wird der empfindlichste Nachweis über Wellenlängen hinweg gewährleistet und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Das chromatographie- und spektrometrie-taugliche 0,1 % FA in Acetonitril ist auf 0,2–Mikron gefiltert, in mit Lösungsmitteln gespülten und zum ultimativen Schutz in einer Stickstoffatmosphäre mit PFTE-beschichteten Fluorcarbonverschlüssen abgedichteten Braunglasflasche abgefüllt. (CAS: 64-18-6)
Leistungsmerkmale:
  •  
    Validiert  – unter mehr als 20 Bedingungen getestet, um eine maximale LC/MS-Empfindlichkeit zu gewährleisten
  •  
    Aufgereinigt  – verarbeitet, gefiltert und versiegelt, um die Lebensdauer der LC/MS-Säule zu verlängern
  •  
    Praktisch  – verpackt, um Variabilität zu vermeiden und den Arbeitsaufwand zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte LC-MS
Menütext Ameisensäure
Menge 1 l
Inhalt und Lagerung Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittelmischung
Produktlinie Pierce
Zur Verwendung mit HPLC, Massenspektronometrie